Learn More
Tocris Bioscience™ MaxiPost
Potassium channel modulator; exerts subtype-specific effects
Marke:  Tocris Bioscience™ 4949/50
921.79 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18718599
  • 1165.00 € / 50 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
MaxiPost is a potassium channel modulator. Acts as a positive modulator at neuronal Kv7 channels and calcium-activated K+ channels (BKCa) in HEK293 cells. Displays negative modulatory activity at Kv7.1 channels (Ki = 3.7 μM) and GABAA receptors. Displays anxiolytic activity in vivo.
Spezifikation
Spezifikation
>98%
MaxiPost
MaxiPost
50 mg
359.7
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke