Learn More
Tocris Bioscience™ MaxiPost
Potassium channel modulator; exerts subtype-specific effects
Marke: Tocris Bioscience™ 4949/10
234.98 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MaxiPost is a potassium channel modulator. Acts as a positive modulator at neuronal Kv7 channels and calcium-activated K+ channels (BKCa) in HEK293 cells. Displays negative modulatory activity at Kv7.1 channels (Ki = 3.7 μM) and GABAA receptors. Displays anxiolytic activity in vivo.Spezifikation
>98% | |
MaxiPost | |
MaxiPost |
10 mg | |
359.7 |
Nur für Forschungszwecke