Learn More
Thermo Scientific™ Maxima H Minus Reverse Transcriptase Promotion
A highly thermostable, high processivity reverse transcriptase lacking RNase H activity
52.75 € - 174.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) cDNA Synthesis, RT-PCR, Genexpression
Konzentration 5X
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15767496
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
EP0751
2000 U Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15777496
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
EP0752
10,000 U Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Thermostable - 90% active after incubation at 50°C for 60 minutes in a reaction mixture.
  • Active up to 65°C
  • High yields of full-length cDNA up to 20 kb
  • High sensitivity - reproducible cDNA synthesis from a wide range of starting total RNA amounts (1 pg to 5 μg)
  • Efficient - complete cDNA synthesis in 15 to 30 minutes
  • Increased resistance to common reaction inhibitors
  • Incorporates modified nucleotides
Spezifikation
Spezifikation
-20 °C
cDNA Synthesis, RT-PCR, Genexpression
5X