Learn More
Thermo Scientific™ Maxima H Minus Double-Stranded cDNA Synthesis Kit
Artikelnummer. p-7188045 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 Reaktionen
200 Reaktionen
50 Reaktionen
Packungsgröße:
200 Reaktionen
50 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16652247
Marke: Thermo Scientific™ K2562
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beim Thermo Scientific Maxima H Minus Synthesekit für doppelsträngige cDNA handelt es sich um ein Komplettsystem für die effiziente Synthese von doppelsträngiger cDNA aus Gesamt-RNA oder mRNA.
Beim Thermo Scientific Maxima H Minus Synthesekit für doppelsträngige cDNA handelt es sich um ein Komplettsystem für die effiziente Synthese von doppelsträngiger cDNA aus Gesamt-RNA oder mRNA.Erstrang- und Zweistrang-cDNA-Synthesereaktionen werden im gleichen Röhrchen durchgeführt, ohne dass Zwischenschritte wie eine organische Extraktion oder Ethanolfällung notwendig sind.Dieses praktische Ein-Röhrchen-Format beschleunigt das Syntheseverfahren und maximiert die cDNA-Rückgewinnung.Das Kit enthält vorgemischte Komponenten, damit das Verfahren mit weniger Pipettierschritten durchgeführt werden kann.
Erstrang- und Zweistrang-cDNA-Synthesereaktionen werden im gleichen Röhrchen durchgeführt, ohne dass Zwischenschritte wie eine organische Extraktion oder Ethanolfällung notwendig sind. Dieses praktische Ein-Röhrchen-Format beschleunigt das Syntheseverfahren und maximiert die cDNA-Rückgewinnung. Das Kit enthält vorgemischte Komponenten, damit das Verfahren mit weniger Pipettierschritten durchgeführt werden kann.
Merkmale des Maxima H Minus Zweistrang-cDNA-Synthesekits sind u. a.:
  • Effiziente Synthese von doppelsträngiger cDNA in voller Länge
  • Schnell – Vorgang in weniger als zwei Stunden abgeschlossen
  • Bequem – Gebrauchsfertige Komponenten
  • Umfassend – Enthält alle Primer, Kontrollen und Reagenzien zur Entfernung von RNA-Resten
Anwendungen
  • Synthese von doppelsträngiger Volllängen-cDNA mit stumpfem Ende für die Klonierung
  • Aufbau einer Bibliothek für doppelsträngige cDNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -25°bis -15 °C
Format 50 Reaktionen
Optimale Reaktionstemperatur 50 °C bis 55 °C
Produktlinie Maxima
Produkttyp cDNA-Synthese-Kit
Menge 50 Reaktionen
Reverse Transkriptase Maxima H Minus
Zur Verwendung mit (Anwendung) Klonierung
Endprodukttyp Doppelsträngige cDNA
Anzahl Reaktionen 50 Reaktionen
Reaktionsformat Separate Komponenten
Probentyp RNA