Learn More
Thermo Scientific™ Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit für RT-qPCR
Mit den vorgemischten Komponenten dieses Komplettsystems für eine effiziente Synthese der Erststrang-cDNA sparen Sie Zeit und reduzieren die Möglichkeit von Pipettierfehlern.
435.00 € - 1510.00 €
Spezifikation
Format | Kit |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
Reaktionsgeschwindigkeit | 30 min |
Verfahren | Reverse Transkription |
Optimale Reaktionstemperatur | 50 °C bis 55 °C |
Produktcode | Marke | Enthält | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10282650
|
Thermo Scientific™
K1641 |
Kit only | 50 Reaktionen |
435.00 €
50 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10334500
|
Thermo Scientific™
K1642 |
Kit only | 200 Reaktionen |
1364.00 €
200 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15279064
|
Thermo Scientific™
K1671 |
Kit with dsDNase | 50 Reaktionen |
475.00 €
50 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15273796
|
Thermo Scientific™
K1672 |
Kit with dsDNase | 200 Reaktionen |
1510.00 €
200 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Beim Maxima Erststrang-cDNA-Synthese-Kit für die RT-qPCR handelt es sich um ein anwenderfreundliches System, das für die cDNA-Synthese in 2-stufigen, quantitativen RT-PCR-Anwendungen (RT-qPCR) optimiert wurde. Im Kit enthalten ist die Maxima Reverse Transkriptase (RT) – ein leistungsstarkes Enzym, das durch die In-vitro-Evolution von M-MuLV RT hergestellt wurde. Das Enzym zeichnet sich durch eine hohe Thermostabilität und Robustheit aus und bietet im Vergleich zur Wildtyp M-MuLV RT eine höhere cDNA-Syntheserate.
Das Maxima Erststrang-cDNA-Synthese-Kit für die RT-qPCR ermöglicht eine reproduzierbare cDNA-Synthese aus unterschiedlichen Mengen von Gesamt-RNA (1 pg bis 5 g) bei erhöhten Temperaturen (42 bis 65 °C). Die Synthesereaktion kann innerhalb von 15 bis 30 Minuten abgeschlossen werden. Komponenten des Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit für die RT-qPCR sind bereits vorgemischt. Dies spart Zeit und verringert die Möglichkeit von Fehlern beim Pipettieren.
Das neue Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit mit dsDNase ermöglicht einen stark vereinfachten Arbeitsablauf, der die Entfernung genomischer DNA und die cDNA-Synthese in einem Ein-Röhrchen-Verfahren vereint. Das Kit enthält eine neuartige, Doppelstrang-spezifische DNase (dsDNase), die entwickelt wurde, um kontaminierende genomische DNA aus RNA-Präparaten innerhalb von 2 Minuten zu entfernen, ohne die Qualität oder Menge der RNA zu beeinträchtigen. Die hochspezifische Aktivität gegenüber doppelsträngiger DNA gewährleistet, dass einsträngige DNA (wie cDNA und Primer) nicht gespalten wird und mit dsDNase behandelte RNA direkt zur reversen Transkription hinzugefügt werden kann.
Vorteile
- Empfindliche und reproduzierbare cDNA-Synthese über einen grossen Bereich von RNA-Gesamtmengen (1 pg bis 5μg)
- Erhöhte Syntheserate - vollständige cDNA-Synthese in 15 Minuten
- Erhöhte Reaktionstemperatur - bis zu 65°C
- Benutzerfreundliches Format - vorgemischte Lösungen für RT-qPCR-Anwendungen
- Erhöhte Reproduzierbarkeit
Anwendungen
- 2-step RT-PCR
- 2-step RT-qPCR
Packungsinhalt
- Das Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR enthält das Maxima Enzymgemisch (Maxima Reverse Transkriptase und RiboLock RNase-Inhibitor), 5X Reaktionsgemisch (Reaktionspuffer, dNTPs, oligo (dT)18- und Random Hexamer Primer) und nukleasefreies Wasser.
- Hersteller: K1641 Art.-Nr.
- Beschreibung: Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR
- Menge: 50 rxns
Spezifikation
Kit | |
30 min | |
50 °C bis 55 °C | |
Ja | |
Real-Time PCR (qPCR) | |
Separate Komponenten | |
Bis 20 kb |
Hoch | |
Reverse Transkription | |
Maxima | |
Trockeneis | |
Erststrang-cDNA | |
Reverse Transkription | |
RNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.