Learn More
Novus Biologicals™ Maxilla Tissue Slides (Quamous Cell Carcinoma)- Paraffin
Artikelnummer. 18131282 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Spezies:
Human
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 18131282
Marke: Novus Biologicals™ NBP230242
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kreuzreaktivität Human
Typ Maxilla Tissue Slides (Quamous Cell Carcinoma)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunohistochemistry-Paraffin
Kennzeichnung This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Spezies Human
Gewebezustand Quamous Cell Carcinoma