Learn More
Sampling Systems™ MaxiCorer
Artikelnummer. 15839391 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch) Sägeblatt:
200 mm
500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15839391
Marke: Sampling Systems™ 7010A01
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verfügt über eine lange gebogene Klinge, die sich ideal für die Verwendung mit Pulvern und Granulaten sowie für halbfeste Materialien wie Käse und dickes Fett eignet. Sampling Systems™ MaxiCorer kann als Probenehmer oder zur Abgabe kleiner Produktmengen verwendet werden.
  • 316L-Edelstahl
  • Hochwertige, glänzende Oberfläche
  • Nutfreie Konstruktion
  • Drehen Sie den Griff, während der Probennehmer in das Produkt gedrückt wird, um eine Probe auszuschneiden
  • Entfernen Sie den Probennehmer, um die Probe zu extrahieren
Spezifikation
Produkttyp Kernprobenehmer
Material Edelstahl (316L)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Außendurchmesser (metrisch) oben 25 mm
Länge (metrisch) Insgesamt 300 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt 200 mm
Länge (metrisch) Griff 100 mm