Learn More
Fisherbrand™ Maxi-Pipettenspitzen
Artikelnummer. 17650627 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 5 ml
1000 bis 5000 μl
250 bis 2500 μl
500 bis 2500 μl
5000 μl
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17650627
Nur noch null auf Lager
Add to basket
Add to basket
Für den Einsatz mit großvolumigen Pipetten
  • Für den Transfer von großen Probenvolumina ausgelegt
  • Fortschrittliche Formtechnologie sorgt für gerade Spitzen
  • Alternative zu serologischen Pipetten
  • Nicht steril; durch ein unabhängiges Labor als RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei zertifiziert
Specifications
Volumen (metrisch) 1 bis 5 ml
Sterilität Unsteril
Farbe Natural
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (metrisch) 12,9 cm
Format Großpackung
Spitzenform Universal, Makro
Zur Verwendung mit (Geräte) Fisherbrand Elite, Fisherbrand II, Thermo Scientific
Material Polypropylen