Learn More
Fisherbrand™ Maxi-Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11987744 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 5 ml
1000 bis 5000 μl
250 bis 2500 μl
500 bis 2500 μl
5000 μl
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11987744
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für den Einsatz mit großvolumigen Pipetten
  • Für den Transfer von großen Probenvolumina ausgelegt
  • Fortschrittliche Formtechnologie sorgt für gerade Spitzen
  • Alternative zu serologischen Pipetten
  • Nicht steril; durch ein unabhängiges Labor als RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei zertifiziert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 250 bis 2500 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe Naturfarben
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 4,2 in.
Länge (metrisch) 105 mm
Format Bulk
Spitzenform Makro
Zur Verwendung mit (Geräte) Rainin
Skala Nein
Material Polypropylen