Learn More
3M™ Mattenkleber
Mattenkleber auf Urethanbasis für die Verwendung mit 3M™ Naht-/Verbindungsband und/oder 3M™ Mattenkanten
Marke: 3M™ 7100133178
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zum Versiegen & der Kanten an Vinylmatten oder Matten mit Vinylrücken
- Zur Verwendung mit 3M™ Mattenverbindungbändern, um Matten in konfektionierter Größe miteinander zu verbinden
- Auch für die Verwendung mit 3M™ Mattenkanten, um verjüngte Kanten an Vinylmatten oder Matten mit Vinylrücken herzustellen
Spezifikation
Versiegen und Verbinden der Kanten an Vinylmatten oder Matten mit Vinylrücken | |
88,7 mL | |
Orange | |
Mattenkleber |