Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Verschlusskappen für Schraubverschlussröhrchen, Verschlusskappenschalen und Kappeneinsätze
GREENER_CHOICE
Vereinfachen Sie die Lagerung von Proben mit diesen farbcodierten Verschlusskappen und Einsätzen, die in Schalen oder in Großpackungen für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 4470RED
175.00 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11632000
  • 204.00 € / 500 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Beschreibung
Vereinfachen Sie Ihre Probenlagerung mit diesen farbcodierten Verschlusskappen und Einsätzen. Thermo Scientific™ Matrix™ Verschlusskappen und Einsätze für Schraubverschlussröhrchen sind in Schalen oder Großpackungen für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich.
Überlegenes Kappendesign
  • Abgedichtete Kappen sorgen für den erforderlichen Schutz der Probe über den gesamten Lagerungszeitraum
  • Die weiche Dichtung wird eingedrückt, um eine vollständige Abdichtung zu erzielen und so eine Kontamination von außerhalb des Röhrchens zu verhindern
  • Verschlusskappenmaterial: Reines Polypropylen der Klasse VI, medizinische Qualität, mit O-Ring aus reinem Silikon der Klasse VI, medizinische Qualität
  • Schraubverschlusskappen eignen sich für Lagerungsbedingungen bei bis zu -196 ºC.
Die Kappenoptionen vereinfachen die Probenidentifikation
  • Die Verschlusskappenschalen weisen das Mikrotiterplatten-Standardformat auf, das mit automatisierten Geräten kompatibel ist
  • Die Verschlusskappen sind in sieben Farboptionen erhältlich, wodurch die Proben besser identifiziert werden können
  • Die herausnehmbaren Farbeinsätze rasten fest in der Verschlusskappe ein
  • Die Einsätze sind in sechs Farben erhältlich
Alle Verschlusskappen und Einsätze werden frei von DNA, RNase, DNase, Endotoxinen und Cytotoxinen geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verschluss für Kryoröhrchen
Kappen für 500 ul und 1,0 ml Röhrchen ScrewTop
Rot
Matrix™
Steril
Schraubverschluss-Röhrchen
Nicht autoklavierbar
Polypropylen, Silikon
Bulk, 500 Caps
Nicht proprietäre 12 x 12 Datenmatrix mit integrierter ECC200-Fehlerkorrektur
500 μ l und 1,0 ml Röhrchen
Sterile & PCR Ready
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.