Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Verschlusskappen für Schraubverschlussröhrchen, Verschlusskappenschalen und Kappeneinsätze
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11601970
Click to view available options
Farbe:
Blau
Farblos
Gelb
Grau
Grün
Orange
Rosa
Rot
Schwarz
Violett
Weiß
Produkttyp:
Schraubkappen-Einsatz
Schraubkappentablett ​
Schraubverschluss
Verschluss für Kryoröhrchen
Packungsgröße:
480 Stück
5 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11601970
Marke: Thermo Scientific™ 4470BLU
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Vereinfachen Sie die Lagerung von Proben mit diesen farbcodierten Verschlusskappen und Einsätzen, die in Schalen oder in Großpackungen für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich sind.
Vereinfachen Sie Ihre Probenlagerung mit diesen farbcodierten Verschlusskappen und Einsätzen. Thermo Scientific™ Matrix™ Verschlusskappen und Einsätze für Schraubverschlussröhrchen sind in Schalen oder Großpackungen für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich.
Überlegenes Kappendesign
  • Abgedichtete Kappen sorgen für den erforderlichen Schutz der Probe über den gesamten Lagerungszeitraum
  • Die weiche Dichtung wird eingedrückt, um eine vollständige Abdichtung zu erzielen und so eine Kontamination von außerhalb des Röhrchens zu verhindern
  • Verschlusskappenmaterial: Reines Polypropylen der Klasse VI, medizinische Qualität, mit O-Ring aus reinem Silikon der Klasse VI, medizinische Qualität
  • Kappen für Schraubverschlussröhrchen können bei bis zu -196 ºC gelagert werden
Die Kappenoptionen vereinfachen die Probenidentifikation
  • Die Verschlusskappenschalen weisen das Mikrotiterplatten-Standardformat auf, das mit automatisierten Geräten kompatibel ist
  • Die Verschlusskappen sind in sieben Farboptionen erhältlich, wodurch die Proben besser identifiziert werden können
  • Die herausnehmbaren Farbeinsätze rasten fest in der Verschlusskappe ein
  • Die Einsätze sind in sechs Farben erhältlich
Alle Verschlusskappen und Einsätze werden frei von DNA, RNase, DNase, Endotoxinen und Cytotoxinen geliefert
Gewährleistung: 90 Tage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schraubverschluss
Material Polypropylen, Silikon
Farbe Blau
Verpackung Bulk, 500 Caps
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Geräte) Schraubverschluss-Röhrchen
Fit for Purpose Sterile and PCR Ready
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.