Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Reagenzien-Reservoirs
GREENER_CHOICE
Schaffen Sie Platz für eine Vielzahl von Anwendungen mit den eigens entwickelten, innovativen Matrix™ Reagenzienreservoirs.
Marke:  Thermo Scientific™ 8075
100.00 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10795393
  • 194.00 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Schaffen Sie Platz für eine Vielzahl von Anwendungen mit den eigens entwickelten, innovativen Thermo Scientific™ Matrix Reagenzien-Reservoirs. Um ein Verschütten von Flüssigkeiten zu verhindern, verfügen diese sterilen Reservoirs über einen besonders breiten Fuß für zusätzliche Steifigkeit und Stabilität. Das 25 ml-Reservoir mit Unterteilung ermöglicht das Pipettieren von zwei verschiedenen Reagenzien mit bis zu acht Kanälen auf einer Seite und bis zu vier Kanälen auf der anderen Seite. Dies maximiert die Aufnahme bei Verwendung eines einzelnen Kanals und einer geringen Reagenzienmenge.
  • Wanne in der Wanne maximiert bei geringen Reagenzienmengen die Flüssigkeitsmenge, die von den Pipettenspitzen aufgenommen werden kann
  • Die Ausgusshilfen an allen vier Ecken verringern das Verschütten beim Ausgießen von Reagenzien
  • Graduierungen an der Innenwand ermöglichen ein schnelles Messen der verbleibenden Flüssigkeit
  • Sterile Reservoirs werden in Druckverschlussbeuteln verpackt, um Sterilität und leichtes Öffnen sicherzustellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Polypropylen
Reagenzienreservoir
Autoklavierbar
75 ml
Unsteril
10
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verlieben Sie sich in große Ersparnisse
    Aktionscode: 24107
    Gültig bis zum2025-03-28
    Tage
    4
    Stunden
    11
    Minuten
    52
    Sekunden
    24
  • Thermo Scientific ClipTip , Thermo Scientific ART , Thermo Scientific Finnpipette , Thermo Scientific Matrix
    Präzision freischalten: Top-Pipetten und Tipps zur Promotion!
    Aktionscode: 25076
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    98
    Stunden
    11
    Minuten
    52
    Sekunden
    24
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    37
    Stunden
    11
    Minuten
    52
    Sekunden
    24
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Matrix™ Reagenzien-Reservoirs > Matrix™ Reagenzienreservoirs, ohne Trenner; Volumen: 75 ml; Material: Polypropylen; Sterilität: nicht steril; Verpackung: 10 Stck/Beutel; Einheitsgröße: 100 Stück