Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Reagenzien-Reservoirs
Beschreibung
Schaffen Sie Platz für eine Vielzahl von Anwendungen mit den eigens entwickelten, innovativen Thermo Scientific™ Matrix Reagenzien-Reservoirs. Um ein Verschütten von Flüssigkeiten zu verhindern, verfügen diese sterilen Reservoirs über einen besonders breiten Fuß für zusätzliche Steifigkeit und Stabilität. Das 25 ml-Reservoir mit Unterteilung ermöglicht das Pipettieren von zwei verschiedenen Reagenzien mit bis zu acht Kanälen auf einer Seite und bis zu vier Kanälen auf der anderen Seite. Dies maximiert die Aufnahme bei Verwendung eines einzelnen Kanals und einer geringen Reagenzienmenge.
- Wanne in der Wanne maximiert bei geringen Reagenzienmengen die Flüssigkeitsmenge, die von den Pipettenspitzen aufgenommen werden kann
- Die Ausgusshilfen an allen vier Ecken verringern das Verschütten beim Ausgießen von Reagenzien
- Graduierungen an der Innenwand ermöglichen ein schnelles Messen der verbleibenden Flüssigkeit
- Sterile Reservoirs werden in Druckverschlussbeuteln verpackt, um Sterilität und leichtes Öffnen sicherzustellen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Kapazität (metrisch) | 75 ml |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Reservoirdeckel |
| Anzahl pro Karton | 10 |
| Anzahl pro Packung | 10 |
| Verpackung | 10 St./Beutel |