Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Reagenzien-Reservoirs
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10225743
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
75 ml
100 ml
Material:
Polypropylen
Polystyrol
Verpackung:
10 Beutel je 10
10 St./Beutel
50 einzeln verpackt
Typ:
Reagenzien-Reservoir mit Unterteiler
Reagenzienreservoir
Reservoirdeckel
Unit Size:
10 Stück
100 Stück
50 Stück
Product Code. 10225743
Brand: Thermo Scientific™ 8095
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Schaffen Sie Platz für eine Vielzahl von Anwendungen mit den eigens entwickelten, innovativen Matrix™ Reagenzienreservoirs.
Schaffen Sie Platz für eine Vielzahl von Anwendungen mit den eigens entwickelten, innovativen Thermo Scientific™ Matrix Reagenzien-Reservoirs. Um ein Verschütten von Flüssigkeiten zu verhindern, verfügen diese sterilen Reservoirs über einen besonders breiten Fuß für zusätzliche Steifigkeit und Stabilität. Das 25 ml-Reservoir mit Unterteilung ermöglicht das Pipettieren von zwei verschiedenen Reagenzien mit bis zu acht Kanälen auf einer Seite und bis zu vier Kanälen auf der anderen Seite. Dies maximiert die Aufnahme bei Verwendung eines einzelnen Kanals und einer geringen Reagenzienmenge.
Eigenschaften: 
  • Wanne in der Wanne maximiert bei geringen Reagenzienmengen die Flüssigkeitsmenge, die von den Pipettenspitzen aufgenommen werden kann
  • Die Ausgusshilfen an allen vier Ecken verringern das Verschütten beim Ausgießen von Reagenzien
  • Graduierungen an der Innenwand ermöglichen eine schnelle Messung der verbleibenden Flüssigkeit
  • Sterile Reservoirs werden in Druckverschlussbeuteln verpackt, um Sterilität und leichtes Öffnen sicherzustellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Weiß
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Typ Reagenzien-Reservoir mit Unterteiler
Verpackung 10 Beutel je 10