Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Reagenzien-Reservoirs
Schaffen Sie Platz für eine Vielzahl von Anwendungen mit den eigens entwickelten, innovativen Matrix™ Reagenzienreservoirs.
Marke: Thermo Scientific™ 8085
112.00 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Schaffen Sie Platz für eine Vielzahl von Anwendungen mit den eigens entwickelten, innovativen Thermo Scientific™ Matrix Reagenzien-Reservoirs. Um ein Verschütten von Flüssigkeiten zu verhindern, verfügen diese sterilen Reservoirs über einen besonders breiten Fuß für zusätzliche Steifigkeit und Stabilität. Das 25 ml-Reservoir mit Unterteilung ermöglicht das Pipettieren von zwei verschiedenen Reagenzien mit bis zu acht Kanälen auf einer Seite und bis zu vier Kanälen auf der anderen Seite. Dies maximiert die Aufnahme bei Verwendung eines einzelnen Kanals und einer geringen Reagenzienmenge.
Eigenschaften:
- Wanne in der Wanne maximiert bei geringen Reagenzienmengen die Flüssigkeitsmenge, die von den Pipettenspitzen aufgenommen werden kann
- Die Ausgusshilfen an allen vier Ecken verringern das Verschütten beim Ausgießen von Reagenzien
- Graduierungen an der Innenwand ermöglichen eine schnelle Messung der verbleibenden Flüssigkeit
- Sterile Reservoirs werden in Druckverschlussbeuteln verpackt, um Sterilität und leichtes Öffnen sicherzustellen
Spezifikation
Weiß | |
Polystyrol | |
Reagenzienreservoir |
100 ml | |
Steril | |
10 Beutel je 10 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
37Stunden
11Minuten
36Sekunden
53 -
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Promotion für Liquid Handling
Präzision freischalten: Top-Pipetten und Tipps zur Promotion!Aktionscode: 25076Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
98Stunden
11Minuten
36Sekunden
53 -
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Tage
4Stunden
11Minuten
36Sekunden
53