Learn More
IKA™ MATRIX Orbital
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Drehzahlbereich:
0 bis 3.000 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Großes und klares Display mit einer komfortablen Menüstruktur ermöglicht Für intuitive Bedienung
- Geschwindigkeiten von bis zu 3.000 U/min und Schüttlerdurchmesser von 3 mm sorgen für eine schnelle und effektive Flüssigkeitsmischung
- Zwei verschiedene Geschwindigkeitsmodi für optimales Mischen
- Drehzahleinstellung nach Einsatz, Aufsatz und Füllvolumen
- Das Aluminiumdruckguss-Gehäuse sorgt für eine sichere Positionierung, ausgezeichnete Stabilität und Robustheit im Alltag
- Keine Kreuzkontamination und optimales Mischergebnis
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 3 mm |
| Tragkraft (metrisch) | 0,3 kg |
| Genauigkeit der Drehzahlregelung | Schritte von 15 U/min |
| Drehzahlbereich | 0 bis 3.000 U/min |
| Steckertyp | EU-Stecker |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Material | Gehäuse aus Aluminiumdruckguss |
| Gewicht (metrisch) | 7,2 kg |
| Display | TFT |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 80 % |
| Mehr anzeigen |