Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Deepwell-Lagerungsblöcke
GREENER_CHOICE
Verwenden Sie diese DeepWell™ Lagerblöcke als Mutterplatten, wenn Sie zusammengesetzte Bibliotheken aus automatisierten Liquid-Handling-Geräten erstellen.
Marke:  Thermo Scientific™ 4325
928.80 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10611354
  • 1465.00 € / 80 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nutzen Sie für das Zusammenstellen von Chemikalienbibliotheken mit Hilfe von automatischen Geräten für die Handhabung von Flüssigkeiten Thermo Scientific™ Matrix™ Deepwell-Aufbewahrungsblöcke als Basis. Diese robusten Blöcke aus Polypropylen sind chemisch beständig und erfüllen alle üblichen Vorgaben für Mikrotiterplatten. Durch das durchdachte Kamin-Design der Wells in den 1 ml-Blöcke wird die Gefahr einer Kreuzkontamination zwischen den Wells beim Pipettieren auf einem Minimum gehalten. Der 2 ml-Block verfügt zudem über abschneidbare Seiten, wodurch sich Platzierung und Handhabung in Robotersystemen deutlich vereinfachen lassen.
Eigenschaften:
  • Alphanumerische Kennzeichnungen vereinfachen die Identifizierung von Wells
  • Die Standfläche nach Branchenstandard gewährleistet die Kompatibilität mit Versiegelungsvorrichtungen, Staplern und bei der Handhabung von Flüssigkeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
16 x 24
Durchsichtig
Polypropylen
384
Quadratisch, konischer Boden (V-Well)
80
Aus Polypropylen, chemikalienbeständig
80 Packungen, 80 Kartons
DeepWell Lagerblock
240 μl
Unsteril
80
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Matrix™ Deepwell-Lagerungsblöcke >
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.