Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tri-coded Tubes
GREENER_CHOICE
Securely store precious samples at low temperatures, including vapor phase Liquid Nitrogen with Thermo Scientific™ Matrix™ 500μl and 1.0mL ScrewTop Tubes.
Marke:  Thermo Scientific™ 3742-WP1D
313.92 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13466888
  • 494.00 € / 480 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Schraubverschluss mit weißem Feld, Linearer Barcode
N.A.
1mL
Polypropylen (medizinische Qualität)
V-Boden
Matrix™
Nein
Ja
Schraubverschlussröhrchen mit V-Boden, weißem Beschriftungsfeld und linearem Barcode
Nicht autoklavierbar
V-Boden
5 Latch Racks of 96 Tubes
Nicht proprietäre 12 x 12 Datenmatrix mit integrierter ECC200-Fehlerkorrektur
Steril
0,0338 fl oz.
Sterile and PCR Ready
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tri-coded Tubes >