Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Oben offene Röhrchen mit 2D-Barcode aus durchsichtigem Polypropylen, 1,4 ml, Gestell
In den Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-Barcode oben offenen Lagerungsröhrchen aus durchsichtigem Polypropylen können Sie Ihr Probenmaterial lagern und überwachen.
Marke: Thermo Scientific™ 3790
408.59 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.58500kg
Beschreibung
Lagern und verfolgen Sie Ihr Probenmaterial in den Thermo Scientific™ Matrix™ Oben offenen Lagerungsröhrchen aus durchsichtigem Polypropylen mit 2D-Barcode. Die Fläschchen haben einen nach einem firmeneigenen Verfahren erzeugten, permanenten kontraststarken 2D-Barcode, der höchste Zuverlässigkeit und optimale Nachverfolgbarkeit von Wirkstoff- und Genomproben sowie biologischer Proben gewährleistet. Diese werden in drei Größen angeboten, 0.5 ml, 0.75 ml und 1.4 ml und können mit Thermo Scientific SepraSeal Septumkappen versiegelt und bei bis zu -80 °C gelagert werden
Sichere Rückverfolgbarkeit:
- Ein eindeutiger 2D-Barcode wird auf den Boden jedes oben offenen Polypropylenröhrchens gelasert, um Proben sicher erkennen und verfolgen zu können.
- 2D-Barcodes sind beständig gegen 100 % DMSO und ideal für die Verarbeitung und Lagerung von Verbindungen.
- Nicht-proprietäre 2D-Codes können in weniger als einer Sekunde mit VisionMate High Speed gescannt werden, um eine schnelle Dekodierung und Probenverfolgung zu ermöglichen.
Robustes Design der Lagergestelle:
- Oben offene Matrix-Lagerröhrchen mit 2D-Barcode werden im 96-Format in einem speziell entwickelten, stapelbaren ANSI-Format geliefert.
- Die Klappdeckelgestelle sparen wertvollen Platz in Ihrem Tiefkühlgerät, Kühlgerät, Lagerraum und auf dem Labortisch.
- Die Form der Klappdeckelgestelle eignet sich für manuelle Mehrkanalpipetten und eliminiert das Kontaminationsrisiko dank eines Deckels, der auch aufgeklappt den Labortisch nicht berührt.
- Die Klappdeckel dieser Gestelle können durch den Greifarm von automatisierten Liquid-Handling-Systemen angehoben werden. Dadurch sind diese Röhrchen mit 2D-Barcode auch für Hochdurchsatzanwendungen geeignet.
Strengste Qualitätskontrollen:
- Jedes Lagerungsröhrchen mit 2D-Barcode wird zur Gewährleistung der Lesbarkeit gescannt.
- Jeder Code wird anhand einer vollständigen Datenbank aller zuvor zugewiesenen 2D-Codes überprüft, um jegliche Duplikate innerhalb der gesamten Reihe von Matrix Lagerungsröhrchen mit 2D-Barcode auszuschließen.
- Jedes Röhrchen wird auf Auslaufsicherheit geprüft, um die Integrität und Sicherheit Ihrer Proben zu gewährleisten.
Zuverlässiges Lagersystem für jedes Labor:
- Zur Erfüllung aller Lagerungsanforderungen sind die Röhrchen mit verschiedenen Versiegelungsmöglichkeiten, einschließlich fester und vorgeschlitzter DuraSeals und SepraSeals erhältlich.
- Die 2D-Barcodierung kann an Ihre Datenbank und Ihre Anforderungen bezüglich der Rückverfolgbarkeit angepasst werden.
- Die Röhrchen mit 2D-Barcode passen in Thermo Scientific Tiefkühlgestelle, so dass Ihr Lagerplatz optimal genutzt werden kann.
Empfohlen für:
Entnahme einzelner Proben, sofortige Probenidentifikation, sichere Identifikation archivierter Proben, sicherer Versand von Proben, Lagerung von Proben, Verfolgung von Proben.
Spezifikation
1.4 ml | |
Polypropylen | |
V-Boden | |
Matrix™ | |
0,0473 fl oz. |
V-Boden | |
Bulk, 1000 Tubes | |
2D BarCoded | |
Unsteril | |
PCR-fähig |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.