Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Lagerröhrchen mit niedrigem Volumen, Schraubverschluss und 2D-Barcode, Lagerröhrchen mit 2D-Barcode in Gestell mit Barcode
GREENER_CHOICE
Die platzsparenden Thermo Scientific™ Matrix 2D Lagerröhrchen mit niedrigem Volumen, Schraubverschluss und Barcode sind die optimale Lösung zur Gewährleistung einer sicheren Probenlagerung und bestmöglichen Ausnutzung des Stauraums.
Marke:  Thermo Scientific™ 3747
340.99 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15432322
  • 395.00 € / 480 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit diesen platzsparenden Thermo Scientific™ Matrix Kleinvolumigen Aufbewahrungsröhrchen mit 2D-Barcode und Schraubverschluss sparen Sie enorm an Aufbewahrungsplatz. Diese Röhrchen sind jetzt auch in einem mit Barcode versehenen Aufbewahrungskasten lieferbar.
Diese 200 μl-Röhrchen mit 2D-Barcode und Innengewinde steigern die Kapazität manueller und automatisierter Aufbewahrungssysteme auf das Maximum. Diese Röhrchen eignen sich für die Aufbewahrung unter nahezu allen erdenklichen Laborbedingungen, bei Raumtemperatur bis in die Dampfphase von flüssigem Stickstoff. Die dauerhaften 2D-Barcodes ermöglichen ein sicheres und fehlerfreies Nachverfolgen kostbarer Kleinproben. Der Barcode ist mit allen angebotenen Thermo Scientific 2D-Barcode-Lesegeräten kompatibel. Dadurch können die Probendaten problemlos in bereits vorhandene Datenbanken und Nachverfolgungssysteme eingebunden werden.
Kompaktes Design
  • Die Gesamthöhe beträgt weniger als 23 mm, daher lässt sich die Kapazität von manuellen oder automatisierten Lagerungssystemen im Vergleich zu Röhrchenoptionen mit größerem Fassungsvermögen sogar verdoppeln
  • Durch die Maximierung Ihrer Lagerkapazität können Sie die Nutzung Ihrer Laborräumlichkeiten und Ihren Energieverbrauch verbessern
Innovatives Verschlusskappendesign
  • Die 200 μl-2D-Verschlusskappe mit Innengewinde besteht aus einem einzigen Teil mit eingeformter Dichtung; sie kann weder manuell noch mit automatischen Cappern zu fest angezogen werden
  • Die Dichtung aus thermoplastischem Elastomer-Material ist für die Lagerung bei Raumtemperatur bis hin zur Gasphase von Flüssigstickstoff geeignet
Sichere Rückverfolgbarkeit
  • Der einzigartige 2D-Barcode ist zur sicheren Identifizierung und Probennachverfolgung am Boden jedes Thermo Scientific Matrix 2D-barcodierten Lagerungsröhrchens mit Schraubverschluss eingelasert und so permanent vorhanden
  • Thermo Scientific 2D-Barcode-Lesegeräte erkennen sofort den 2D-Barcode jedes Röhrchens, das danach in einer Softwareanwendung oder Datenbank registriert wird oder über verschiedene Exportfunktionen integriert werden kann
  • Durch neue barcodierte Gestelle können nun nicht mehr nur die Röhrchen, sondern auch die Gestelle nachverfolgt werden
  • Eingelaserte Barcodes und lesbarer Text auf Gestellen in drei verschiedenen Größen, plus 2D-Code auf der Gestellunterseite
  • Sobald die Probendaten gespeichert sind, können Sie ein Röhrchen scannen, um Informationen zu der Probe abzurufen und zu erfahren, was das Röhrchen enthält
Strengste Qualitätskontrolle
  • Jedes Lagerungsröhrchen mit 2D-Barcode wird zur Sicherstellung der Lesbarkeit gescannt
  • Alle Barcodes werden zur Vermeidung von Duplikaten mit den zuvor zugewiesenen Codes in unserer Datenbank verglichen
  • Jedes Röhrchen wird auf Dichtheit geprüft, um die Integrität und Sicherheit der Probe zu gewährleisten
Kundendienst mit Expertise
  • Unser Team ist dafür bekannt, dass es Kunden sowohl bei Geräten als auch bei Verbrauchsmaterialien mit Rat und Tat zur Seite steht
  • Wenden Sie sich für Empfehlungen zur Optimierung Ihrer Lagerungsprozesse an uns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchen mit Schraubverschluss
200 μl
480
Röhrchenbarcode: Nicht proprietäre 12 x 12 Datenmatrix mit integrierter ECC200-Fehlerkorrektur
Steril
Sterile & PCR Ready
Matrix 200 µl 2D Universalröhrchen mit Innengewinde, V-Boden, mit Kappen, Großpackung, steril (1 Beutel mit 480 Röhrchen)
Polypropylen (medizinische Qualität), Polycarbonat, Polypropylen, Dichtungsmaterial TPV/Santopren
Großpackung, 1 Beutel mit 480 Stück
Matrix™
6762,8 fl oz.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.