Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Oben offene Röhrchen aus durchsichtigem Polypropylen mit 2D-Barcode und integriertem DuraSeal-Septumverschluss
Lagern und verfolgen Sie Ihre Proben in diesen Aufbewahrungsröhrchen aus transparentem Polypropylen und mit 2D-Barcode.
803.00 € - 854.00 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Packungskonfiguration | Latch 10 Racks von 96 Tuben / cs . |
Wellform | V-Boden |
Barcode | 2D BarCoded |
Produktlinie | Matrix™ |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10715784
![]() |
Thermo Scientific™
3737 |
500 μl | Steril |
854.00 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10583245
![]() |
Thermo Scientific™
3736 |
500 μl | Nicht steril |
814.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10704634
![]() |
Thermo Scientific™
3729 |
0,75 ml | Nicht steril |
814.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15435840
![]() |
Thermo Scientific™
3801 |
1,4 ml | Nicht steril |
803.00 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Bequeme Lagerung, Rückverfolgbarkeit und Zugriffsmöglichkeit auf Proben mit den durchsichtigen Thermo Scientific™ Matrix™ Oben offenen Röhrchen mit 2D-Barcode und integriertem DuraSeal-Septumverschluss. Der fest integrierte DuraSeal Septumverschluss ermöglicht einen einfachen Zugriff auf den Röhrcheninhalt sowie eine Langzeitlagerung bei bis zu -150 °C. Die Röhrchen haben einen nach einem firmeneigenen Verfahren erzeugten, permanenten kontraststarken 2D-Barcode, der höchste Zuverlässigkeit und optimale Nachverfolgbarkeit von Wirkstoff- und Genomproben sowie biologischer Proben gewährleistet.
Nachverfolgbarkeit:
- Jedes Matrix Röhrchen mit 2D-Barcode wird am Röhrchenboden für eine sichere Unterscheidung und Nachverfolgbarkeit der Proben mit einem eindeutigen und unverwechselbaren 2D-Laserbarcode dauerhaft gekennzeichnet
- Entsprechend dem Durchsatz eines Labors decodieren die Thermo Scientific™ VisionMate™ 2D-Barcode-Lesegeräte sofort den 2D-Barcode jedes Röhrchens
- Je nach Anwendungsanforderung und Höhe des Durchsatzes stehen eine Reihe von VisionMate 2D-Barcode-Lesegeräten zur Verfügung.
- Die Röhrchen können in jede beliebige Softwareanwendung oder Datenbank eingelesen bzw. mit verschiedenen Methoden integriert werden
- Die VisionMate Systeme sind sehr flexibel, was die Integration der 2D-Barcodedaten in Ihre Applikationen, Datenbanken und automatisierten Systeme angeht
- Nachdem die Daten gespeichert wurden, können Anwender das Röhrchen scannen und mit der Datenbank vergleichen
- Das Nachverfolgungssystem umfasst eine Suchfunktion für den sofortigen Zugriff auf Probeninformationen und die Bestimmung des Inhalts der einzelnen Lagerungsröhrchen
Unübertroffenes Design der Lagergestelle:
- Matrix Röhrchen mit 2D-Barcode im 96-Well Format sind im firmeneigenen, speziell entwickelten und stapelbaren Mikrotiterplattenformat erhältlich
- Die Klappdeckelgestelle sparen wertvollen Platz in Ihrem Tiefkühlgerät, Kühlgerät, Lagerraum und auf dem Labortisch
- Die Form der Klappdeckelgestelle eignet sich für manuelle Mehrkanalpipetten und eliminiert das Kontaminationsrisiko dank eines Deckels, der auch aufgeklappt den Labortisch nicht berührt.
- Die Klappdeckel dieser Gestelle können durch den Greifarm von automatisierten Liquid-Handling-Systemen angehoben werden. Dadurch sind diese Röhrchen mit 2D-Barcode auch für Hochdurchsatzanwendungen geeignet.
Strengste Qualitätskontrollen:
- Jedes Lagerungsröhrchen mit 2D-Barcode wird zur Gewährleistung der Lesbarkeit gescannt
- Jeder Code wird anhand einer vollständigen Datenbank aller zuvor zugewiesenen 2D-Codes überprüft, um jegliche Duplikate innerhalb der gesamten Reihe von Matrix Lagerungsröhrchen mit 2D-Barcode auszuschließen
Zuverlässiges Lagersystem für jedes Labor:
- Die 2D-Barcodierung kann an Ihre Datenbank und Ihre Anforderungen bezüglich der Rückverfolgbarkeit angepasst werden
- Die Röhrchen mit 2D-Barcode passen in Thermo Scientific Tiefkühlgestelle, so dass Ihr Lagerplatz optimal genutzt werden kann
Eingeschränkte Garantiezeit:
Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Haftungsausschluss für die Einschränkung auf interne Forschungsarbeiten:
Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
Spezifikation
Polypropylen | |
V-Boden | |
Matrix™ | |
Mit eingesetztem DuraSeal™ Septum |
Latch 10 Racks von 96 Tuben / cs . | |
2D BarCoded | |
Polypropylen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.