Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-barcodierte 12 ml Lagerungsröhrchen mit Schraubverschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10630224
Click to view available options
Verpackung:
100 pro Fall
24.04 Racks von Tuben pro Fall
4/24 Röhrchengestelle pro Karton
Gestell
Verschlusstyp:
Nicht enthalten
Schraubverschluss
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Fit for Purpose:
PCR-fähig
Steril und PCR-fähig
Packungsgröße:
100 Stück
384 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 10630224
Marke: Thermo Scientific™ 3775
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglichen Sie eine sichere Verfolgung Ihrer wertvollen Proben mit Thermo Scientific™ Matrix™ 12 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss und 2D-Barcode.
Ermöglichen Sie eine zuverlässige und sichere Verfolgung Ihrer wertvollen Proben mit Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-Barcode 12 ml-Lagerröhrchen mit Schraubverschluss, die perfekte Lösung für die Lagerung großer Mengen, einschließlich klinischer Proben, Pulver, Gewebe und Pflanzenmaterialien. Unser Team hat einen hervorragenden Ruf für die Unterstützung von Geräten und Verbrauchsmaterialien und kann einfache Wege zur Effizienzsteigerung und Verfolgung von Proben in Ihrem Labor mit unserer gesamten Palette von Thermo Scientific 2D-Barcode-Lagerröhrchen und Barcode-Lesern demonstrieren.
Eigenschaften: 
Sichere Rückverfolgbarkeit:
  • Über den Laser-gravierten 2D-Barcode auf dem Röhrchenboden können Röhrchen sofort gescannt, identifiziert und die zugehörigen Daten zugeordnet werden, ohne dass sie dafür aus dem Gestell herausgenommen werden müssen.
  • Thermo Scientific™ VisionMate™ Lite oder VisionMate Wireless können zum Lesen einzelner Röhrchen verwendet werden, oder der VisionMate HighSpeed kann verwendet werden, um ein gesamtes Röhrchengestell sofort zu dekodieren.
  • Die Röhrchen können in eine Datenbank oder ein Tracking-System gescannt oder über die ActiveX Technologie integriert werden.
Unübertroffenes Lagerungsformat:
  • Im Mikrotiterplattengestell zur Lagerung von mehr Proben in weniger Gefrierräumen
  • Kompatibel mit Matrix Elektronischen EXP-Pipetten
  • Die Gestelldeckelverriegelung ermöglicht die sichere Lagerung von Proben
  • Die Gestellbasis und die Röhrchenkonstruktion verhindern, dass sich das Röhrchen beim Deckeln im Gestell dreht
  • Solide, einteilige Konstruktion, die die Lagerung bis hin zu kryogenen Temperaturen ermöglicht
Strengste Qualitätskontrollen:
  • Jeder 2D-Code wird auf Lesbarkeit geprüft, eingescannt und mit einer kompletten Datenbank aller bisher eingelesenen 2D-Codes abgeglichen, damit im gesamten Thermo Scientific Matrix Röhrchensortiment keine Duplikate auftreten.
  • Jedes Vorratsröhrchen wird auf 100 % Dichtheit geprüft, um die Integrität des Röhrchens und die Sicherheit der Proben zu gewährleisten
  • Eingebaute Fehlerkorrektur stellt sicher, dass Barcodes nicht falsch ausgelesen werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Screw Top Tube
Kapazität (metrisch) 12 ml
Material Polypropylen, Polycarbonat
Verpackung 24.04 Racks von Tuben pro Fall
Barcode 2D Barcode
Produktlinie Matrix
Sterilität Steril
Verschluss inklusive Yes
Verschlussmaterial Polypropylen mit Silikon-O-Ring
Kapazität (angloamerikanisch) 0,4057 fl oz.
Verschlusstyp Schraubverschluss
Fit for Purpose Steril und PCR-fähig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.