Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-barcodierte 12 ml Lagerungsröhrchen mit Schraubverschluss
Ermöglichen Sie eine sichere Verfolgung Ihrer wertvollen Proben mit Thermo Scientific™ Matrix™ 12 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss und 2D-Barcode.
Marke: Thermo Scientific™ 3778
121.75 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ermöglichen Sie eine zuverlässige und sichere Verfolgung Ihrer wertvollen Proben mit Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-Barcode 12 ml-Lagerröhrchen mit Schraubverschluss, die perfekte Lösung für die Lagerung großer Mengen, einschließlich klinischer Proben, Pulver, Gewebe und Pflanzenmaterialien. Unser Team hat einen hervorragenden Ruf für die Unterstützung von Geräten und Verbrauchsmaterialien und kann einfache Wege zur Effizienzsteigerung und Verfolgung von Proben in Ihrem Labor mit unserer gesamten Palette von Thermo Scientific 2D-Barcode-Lagerröhrchen und Barcode-Lesern demonstrieren.
Eigenschaften:
Sichere Rückverfolgbarkeit:
- Über den Laser-gravierten 2D-Barcode auf dem Röhrchenboden können Röhrchen sofort gescannt, identifiziert und die zugehörigen Daten zugeordnet werden, ohne dass sie dafür aus dem Gestell herausgenommen werden müssen.
- Thermo Scientific™ VisionMate™ Lite oder VisionMate Wireless können zum Lesen einzelner Röhrchen verwendet werden, oder der VisionMate HighSpeed kann verwendet werden, um ein gesamtes Röhrchengestell sofort zu dekodieren.
- Die Röhrchen können in eine Datenbank oder ein Tracking-System gescannt oder über die ActiveX Technologie integriert werden.
Unübertroffenes Lagerungsformat:
- Im Mikrotiterplattengestell zur Lagerung von mehr Proben in weniger Gefrierräumen
- Kompatibel mit Matrix Elektronischen EXP-Pipetten
- Die Gestelldeckelverriegelung ermöglicht die sichere Lagerung von Proben
- Die Gestellbasis und die Röhrchenkonstruktion verhindern, dass sich das Röhrchen beim Deckeln im Gestell dreht
- Solide, einteilige Konstruktion, die die Lagerung bis hin zu kryogenen Temperaturen ermöglicht
Strengste Qualitätskontrollen:
- Jeder 2D-Code wird auf Lesbarkeit geprüft, eingescannt und mit einer kompletten Datenbank aller bisher eingelesenen 2D-Codes abgeglichen, damit im gesamten Thermo Scientific Matrix Röhrchensortiment keine Duplikate auftreten.
- Jedes Vorratsröhrchen wird auf 100 % Dichtheit geprüft, um die Integrität des Röhrchens und die Sicherheit der Proben zu gewährleisten
- Eingebaute Fehlerkorrektur stellt sicher, dass Barcodes nicht falsch ausgelesen werden
Spezifikation
Röhrchen mit Schraubverschluss | |
12 ml | |
4/24 Röhrchengestelle pro Karton | |
Steril | |
Sterile & PCR Ready |
2D-Barcode-Röhrchen | |
Polypropylen, Polycarbonat | |
Matrix™ | |
0,4057 fl oz. |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.