Learn More
Corning™ Matrigel™ Matrix für Organoidkulturen
Corning™ Matrigel™ Matrix für Organoidkulturen ist ein solubilisiertes Basalmembranpräparat, das für Organoidkulturen optimiert wurde.
Marke: Corning™ 356255
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03000kg
Description
Corning extrazelluläre Matrizen (ECMs) ermöglichen Forschern die Nachahmung von In-vivo-Umgebungen für 2D- und 3D-Zellkulturanwendungen.
Conring Matrigel Matrix ist ein solubilisiertes Basalmembranpräparat aus dem Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)-Maus-Sarkom, einem Tumor, der viele extrazelluläre Matrixproteine enthält, einschließlich Laminin (eine Hauptkomponente), Kollagen IV, Heparansulfat-Proteoglykanen, Entactin/Nidogen und einer Reihe von Wachstumsfaktoren
Specifications
-20 °C | |
Stammzellmedien | |
10 mL |
Chargenabhängig | |
Organoidkultur und Arbeitsablauf | |
Engelbreth-Holm-Swarm Maustumor (EHS-Maustumor) |