Learn More
Corning™ Matrigel™ Matrix-3D Plate, 384-well
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17233494
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß, Durchsichtig
Anzahl pro Packung:
1
5
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 17233494
Marke: Corning™ 356257
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Corning™ Matrigel™ Matrix is a solubilized basement membrane preparation extracted from the Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse sarcoma. It has a high-throughput format that can be used for drug discovery with 3D cell cultures such as organoids, spheroids or tumoroids.
  • Ein vorbeschichtetes Format mit hohem Durchsatz, das Matrigel™ enthält und für Anwendungen zur Wirkstoffforschung mit 3D-Zellkulturen wie Organoiden, Sphäroiden oder Tumoroiden verwendet werden kann
  • Aus dem Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)-Maus-Sarkom extrahiert, einem Tumor, der viele extrazelluläre Matrixproteine enthält, einschließlich Laminin (eine Hauptkomponente), Kollagen IV, Heparinsulfat-Proteoglykanen, Entactin/Nidogen und einer Reihe von Wachstumsfaktoren
  • Jede Charge wird auf Konsistenz zwischen den einzelnen Platten überprüft
  • Negativ getestet auf das Vorhandensein von Bakterien und Pilzen
  • Einfach und praktisch, da Matrigel™ in jedes Well vordispensiert wird
  • Formate sorgen für Konsistenz zwischen den einzelnen Platten
  • Ermöglicht Sandwich/Overlay und integrierte 3D-Anwendungsabläufe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
BreakApart Nein
Deckel Mit Deckel
Inhalt und Lagerung Aufbewahrung bei -20 °C
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß, Durchsichtig
Einwegprodukt Ja
Material Polystyrol
Anzahl Wells 384
Oberflächenbehandlung Matrigel Matrix
Wellform Flacher Boden (F-Well)
DNase-frei Nein
Zur Verwendung mit (Anwendung) 3D-Zellkultur
Enthält Richtlinien für die Verwendung
Anzahl pro Karton 1
Anzahl pro Packung 5
Kennzeichnung RUO
Eingefasst Nein
RNase-frei Nein
Rahmenfarbe Weiß mit transparentem Boden