Learn More
Corning™ Matrigel™ Matrix-3D Plate, 384-well
GREENER_CHOICE
Corning™ Matrigel™ Matrix is a solubilized basement membrane preparation extracted from the Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse sarcoma. It has a high-throughput format that can be used for drug discovery with 3D cell cultures such as organoids, spheroids or tumoroids.
Marke:  Corning™ 356256
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17223494
  • 1500.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ein vorbeschichtetes Format mit hohem Durchsatz, das Matrigel™ enthält und für Anwendungen zur Wirkstoffforschung mit 3D-Zellkulturen wie Organoiden, Sphäroiden oder Tumoroiden verwendet werden kann
  • Aus dem Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)-Maus-Sarkom extrahiert, einem Tumor, der viele extrazelluläre Matrixproteine enthält, einschließlich Laminin (eine Hauptkomponente), Kollagen IV, Heparinsulfat-Proteoglykanen, Entactin/Nidogen und einer Reihe von Wachstumsfaktoren
  • Jede Charge wird auf Konsistenz zwischen den einzelnen Platten überprüft
  • Negativ getestet auf das Vorhandensein von Bakterien und Pilzen
  • Einfach und praktisch, da Matrigel™ in jedes Well vordispensiert wird
  • Formate sorgen für Konsistenz zwischen den einzelnen Platten
  • Ermöglicht Sandwich/Overlay und integrierte 3D-Anwendungsabläufe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
Mit Deckel
Nicht autoklavierbar
Ja
384
Flach
3D-Zellkultur
Richtlinien für die Verwendung
5
Nein
Schwarz mit durchsichtigem Boden
Nein
Aufbewahrung bei -20 °C
Schwarz
Polystyrol
Matrigel Matrix
Nein
Ja
1
RUO
Nein