Learn More
Corning™ Matribot™ Bioprinter mit Starterpaket
Der Matribot™ Bioprinter verfügt über einen temperaturgesteuerten Druckkopf und isolierte Düsen, sodass der Anwender temperaturempfindliche Hydrogele ohne Kühlblöcke, Eisbehälter oder Kühlraum dispensieren und drucken kann. Das Paket enthält das für den Einstieg notwendige Zubehör.
Marke: Corning™ 6150
Weitere Details : Netto-Gewicht : 21.00000kg
Beschreibung
- Dispensieren und Drucken von temperaturempfindlichen Hydrogelen sowie von Hydrogelen, die eine Umgebungstemperatur erfordern, ohne Kühlblöcke, Eisbehälter oder Kühlraum
- Mit spritzenbasierter Extrusionsplattform und temperaturgesteuertem Druckkopf sowie isolierten Düsen
- Druckbett mit Heizfunktion
- LED-UV-System für die Aushärtung
- Kompaktes, leicht zu reinigendes Design
- Automatische oder manuelle Kalibrierung
- Die Software unterstützt STL-, OBJ- oder AMF-Dateien sowie die Betriebssysteme Windows™ (XP 32 Bit/7+) und MacOS X (10.6 64 Bit/10.7+)
- Inklusive anwenderfreundlicher Corning™ DNA Studio Software
Spezifikation
Bioprinter | |
USB- und SD-Karte | |
Matribot™ Bioprinter | |
24 V-Netzteil (1); EU-V-Lock-Netzkabel, 2 m (1); US-V-Lock-Netzkabel, 2 m (1); USB-Kabel mit A-Stecker auf B-Buchse ,1,8 m (1); 32 GB-SD-Karte (1); Standarddüse für den Wärmeisolator (1), 384 Well-Mikrotiterplatte für den Wärmeisolator (1); Oberflächensonde (1); Toolkit für vorbeugende Wartung (1); 2,7 ml-Spritzen mit Corning™ Start Opfertinte (10); sterile 3 ml-Spritzen (5); hochpräzise konische Bioprinting-Düsen, 22 G, nicht steril (50); hochpräzise konische Bioprinting-Düsen, 25 G, nicht steril (50); hochpräzise konische Bioprinting-Düsen, 27 G, nicht steril (50); Petrischale (1) | |
15°bis 30 °C | |
20 kg |
6,67 A | |
3 Zoll-LCD-Anzeige | |
Drucken von temperaturempfindlichen Hydrogelen | |
59 bis 86 °F | |
44 lb. | |
24 V |