Learn More
Fisherbrand™ Matte
Hilft, Ermüdung beim langen Stehen zu verhindern.
2.85 € - 4.55 €
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12806445
|
Fisherbrand™
|
100 x 100 mm |
2.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12816445
|
Fisherbrand™
|
170 x 160 mm |
4.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Polymerverbindung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Farbe: blau
Spezifikation
Je 1 | |
Matte | |
Blau |