Learn More
Fisherbrand™ Bodenmatten
Artikelnummer. 12816445 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
100 x 100 mm
170 x 160 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
12816445 170 x 160 mm 1 Stück
12806445 100 x 100 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12816445
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hilft, Ermüdung beim langen Stehen zu verhindern.
  • Polymerverbindung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Farbe: blau
Spezifikation
Produkttyp Matte
Farbe Blau
Abmessungen (L x B) 170 x 160 mm
Menge Je 1
Name des Produkts
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.