Learn More
Masterflex™ Tygon™ E-LFL Transparente Pumpenschläuche
Setzen Sie diese Hochleistungs-Pumpenschläuche für die anspruchsvollsten Anwendungen ein. Die Masterflex™ E-LFL Pumpenschläuche aus transparentem Tygon™ altern und oxidieren nicht, sitzen fest an Glas und Metallanschlüssen und eignen sich für Biegungen mit kleinem Radius.
152.00 € - 872.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Tygon E-LFL |
Max. Operating Temperature (Metric) | 74 °C |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12863383
|
Masterflex™
06440-13 |
13 | Pumpenschlauch |
152.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12833393
|
Masterflex™
06440-26 |
26 | Pumpenmodelle der Serie I/P |
381.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12853383
|
Masterflex™
06440-14 |
14 | Pumpenschlauch |
185.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12863393
|
Masterflex™
06440-70 |
70 | Hochleistungspumpen der Serie I/P |
672.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12893383
|
Masterflex™
06440-15 |
15 | Pumpenschlauch |
215.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12883383
|
Masterflex™
06440-17 |
17 | Pumpenschlauch |
220.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 29-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12803393
|
Masterflex™
06440-18 |
18 | Pumpenschlauch |
275.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12823393
|
Masterflex™
06440-25 |
25 | Pumpenschlauch |
191.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12843393
|
Masterflex™
06440-35 |
35 | Pumpenschlauch |
317.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12873393
|
Masterflex™
06440-73 |
73 | Pumpenschlauch |
406.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12883393
|
Masterflex™
06440-82 |
82 | Pumpenschlauch |
476.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12823403
|
Masterflex™
06440-88 |
88 | Pumpenschlauch |
831.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12813403
|
Masterflex™
06440-89 |
89 | Pumpenschlauch |
872.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Setzen Sie diese Hochleistungs-Pumpenschläuche für die anspruchsvollsten Anwendungen ein.Die Masterflex™ E-LFL Pumpenschläuche aus transparentem Tygon™ altern und oxidieren nicht, sitzen fest an Glas und Metallanschlüssen und eignen sich für Biegungen mit kleinem Radius.
- Übertreffen die Anforderungen von USP-Klasse VI, 3A-Hygienestandards
- FDA-konform
- Atoxisch und nicht hämolytisch, hervorragende Biokompatibilität
- Hat von allen Tygon-Rezepturen die längste Lebensdauer
- Pumpen bei Dauerdruck bis zu 40 psi
- Nahezu keine Abgabe von Stoffen an die zu transferierende Flüssigkeit und sehr niedrige Gaspermeabilität
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Tygon E-LFL | |
74 °C |