Learn More
Masterflex™ Tygon™ E-LFL Transparente Pumpenschläuche
Setzen Sie diese Hochleistungs-Pumpenschläuche für die anspruchsvollsten Anwendungen ein. Die Masterflex™ E-LFL Pumpenschläuche aus transparentem Tygon™ altern und oxidieren nicht, sitzen fest an Glas und Metallanschlüssen und eignen sich für Biegungen mit kleinem Radius.
Marke: Masterflex™ 06440-73
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Setzen Sie diese Hochleistungs-Pumpenschläuche für die anspruchsvollsten Anwendungen ein.Die Masterflex™ E-LFL Pumpenschläuche aus transparentem Tygon™ altern und oxidieren nicht, sitzen fest an Glas und Metallanschlüssen und eignen sich für Biegungen mit kleinem Radius.
- Übertreffen die Anforderungen von USP-Klasse VI, 3A-Hygienestandards
- FDA-konform
- Atoxisch und nicht hämolytisch, hervorragende Biokompatibilität
- Hat von allen Tygon-Rezepturen die längste Lebensdauer
- Pumpen bei Dauerdruck bis zu 40 psi
- Nahezu keine Abgabe von Stoffen an die zu transferierende Flüssigkeit und sehr niedrige Gaspermeabilität
Spezifikation
Pumpenschlauch | |
9.5 mm | |
7.62 m | |
-46 °C | |
73 | |
3/8 in. | |
Niedrig | |
40 psi | |
74 °C |
Autoklavierbar | |
Tygon E-LFL | |
allgemeine Laboranwendungen und eine längere Lebensdauer von Peristaltikpumpen | |
Je 1 x | |
0,01 bis 8 l/min | |
8.8 m | |
Durchsichtig | |
660 mm |