Learn More
Masterflex™ Tygon™ E-LFL Transparente Pumpenschläuche
Setzen Sie diese Hochleistungs-Pumpenschläuche für die anspruchsvollsten Anwendungen ein. Die Masterflex™ E-LFL Pumpenschläuche aus transparentem Tygon™ altern und oxidieren nicht, sitzen fest an Glas und Metallanschlüssen und eignen sich für Biegungen mit kleinem Radius.
Marke:  Masterflex™ 06440-70
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12863393
  • 672.00 € / 1 Rollen
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Setzen Sie diese Hochleistungs-Pumpenschläuche für die anspruchsvollsten Anwendungen ein.Die Masterflex™ E-LFL Pumpenschläuche aus transparentem Tygon™ altern und oxidieren nicht, sitzen fest an Glas und Metallanschlüssen und eignen sich für Biegungen mit kleinem Radius.
  • Übertrifft USP Klasse VI, Hygienestandard 3A
  • FDA-konform
  • Ungiftig und nicht hämolytisch mit ausgezeichneter Biokompatibilität
  • Längste Lebensdauer aller Tygon-Formulierungen
  • Pumpen bei Dauerbetriebsdrücken bis 40 psi
  • Geringe extrahierbare Substanzen und geringe Gasdurchlässigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Europäisches Arzneibuch; DEHP-frei; 1935/2004; RoHS; ADCF; FDA; USP; EU-Verordnung zu Lebensmittelkontaktmaterialien 10/2011; Phthalat-frei
Autoklavierbar
Tygon E-LFL
70
3/8 in.
Durchsichtig
660 Mm Hg
Hochleistungspumpen der Serie I/P
9,5 mm
7,6 m
8000 ml/min
Autoklav, Ethylenoxid
40 psi
74 °C