Learn More
Masterflex™ Tygon™ E-LFL Transparente Pumpenschläuche
Setzen Sie diese Hochleistungs-Pumpenschläuche für die anspruchsvollsten Anwendungen ein. Die Masterflex™ E-LFL Pumpenschläuche aus transparentem Tygon™ altern und oxidieren nicht, sitzen fest an Glas und Metallanschlüssen und eignen sich für Biegungen mit kleinem Radius.
Marke: Masterflex™ 06440-26
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Setzen Sie diese Hochleistungs-Pumpenschläuche für die anspruchsvollsten Anwendungen ein.Die Masterflex™ E-LFL Pumpenschläuche aus transparentem Tygon™ altern und oxidieren nicht, sitzen fest an Glas und Metallanschlüssen und eignen sich für Biegungen mit kleinem Radius.
- Übertrifft USP Klasse VI, Hygienestandard 3A
- FDA-konform
- Ungiftig und nicht hämolytisch mit ausgezeichneter Biokompatibilität
- Längste Lebensdauer aller Tygon-Formulierungen
- Pumpen bei Dauerbetriebsdrücken bis 40 psi
- Geringe extrahierbare Substanzen und geringe Gasdurchlässigkeit
Spezifikation
Europäisches Arzneibuch; DEHP-frei; 1935/2004; RoHS; ADCF; FDA; USP; EU-Verordnung zu Lebensmittelkontaktmaterialien 10/2011; Phthalat-frei | |
Autoklavierbar | |
Tygon E-LFL | |
26 | |
1/4 in. | |
Durchsichtig | |
660 Mm Hg |
Pumpenmodelle der Serie I/P | |
6,4 mm | |
7,6 m | |
4000 ml/min | |
Autoklav, Ethylenoxid | |
40 psi | |
74 °C |