Learn More
Masterflex™ Tygon™ E-LFL Transparente Pumpenschläuche
Setzen Sie diese Hochleistungs-Pumpenschläuche für die anspruchsvollsten Anwendungen ein. Die Masterflex™ E-LFL Pumpenschläuche aus transparentem Tygon™ altern und oxidieren nicht, sitzen fest an Glas und Metallanschlüssen und eignen sich für Biegungen mit kleinem Radius.
Marke:  Masterflex™ 06440-88
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12823403
  • 831.00 € / 1 Rollen
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Setzen Sie diese Hochleistungs-Pumpenschläuche für die anspruchsvollsten Anwendungen ein.Die Masterflex™ E-LFL Pumpenschläuche aus transparentem Tygon™ altern und oxidieren nicht, sitzen fest an Glas und Metallanschlüssen und eignen sich für Biegungen mit kleinem Radius.
  • Übertreffen die Anforderungen von USP-Klasse VI, 3A-Hygienestandards
  • FDA-konform
  • Atoxisch und nicht hämolytisch, hervorragende Biokompatibilität
  • Hat von allen Tygon-Rezepturen die längste Lebensdauer
  • Pumpen bei Dauerdruck bis zu 40 psi
  • Nahezu keine Abgabe von Stoffen an die zu transferierende Flüssigkeit und sehr niedrige Gaspermeabilität
Spezifikation
Spezifikation
Pumpenschlauch
12.7 mm
7.62 m
-46 °C
88
1/2 in.
Niedrig
35 psi
74 °C
Autoklavierbar
Tygon E-LFL
allgemeine Laboranwendungen und eine längere Lebensdauer von Peristaltikpumpen
Je 1 x
0.02 bis 17 l/min
8.8 m
Durchsichtig
660 mm