Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ L/S Gehäusemontagematerial aus Edelstahl für Masterflex L/S
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Masterflex L/S Easy-Load Pumpenköpfe
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Beschreibung
Pumpenköpfe lassen sich einfach auf Ihrem Masterflex™ L/S™ Antrieb stapeln
- Gefertigt aus langlebigem Edelstahl
- Die empfohlene Anzahl der Köpfe bitte den technischen Daten des Antriebs entnehmen
- Zur Verwendung mit einem Easy-Load™ Pumpenkopf
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mounting L/S Easy-Load Pump Heads |
| Zur Verwendung mit | Masterflex L/S Easy-Load Pumpenköpfe |
| Material | Edelstahl |
| Menge | Je 1 |
| Typ | Befestigungsteile für den Pumpenkopf |