Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Easy-Load 3-Pumpenkopf mit Polypropylen-Gehäuse
Dieser Pumpenkopf lässt sich ohne Werkzeug oder Hardware montieren. Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S™ Easy-Load 3 Pumpenköpfe für Präzisionsschläuche bestechen durch ihre automatische Ein- und Umstellung der Schlauchrückhaltungsgeschwindigkeit.
Marke: Masterflex™ 77800-50
Beschreibung
- Durchflussbereich: 0.06 bis 2300 ml/min abhängig von den U/min des Antriebs und Schlauchgröße
- Alle sechs Präzisionsschläuche passen auf jeden Pumpenkopf für Präzisionspumpenschläuche: L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17 und L/S 18
- Durch die Drehverschlussmontagefunktion können Sie Köpfe innerhalb von Sekunden montieren und stapeln
- Die mitgelieferte Montageplatte adaptiert Easy-Load 3 auf L/S-Antriebe
- Ein Sperrhaken sichert den Pumpenkopf während des Betriebs in beiden Richtungen
- Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit CRS- oder SS-Rotor
- CRS-Rotor ist wirtschaftlicher, SS bietet eine besserer Haltbarkeit und chemische Beständigkeit
Spezifikation
0.06 bis 2300 ml/min | |
3 | |
7.8 cm | |
8.8 cm | |
L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 17, L/S 18, L/S 25 | |
1 bis 600 U/min |
77800-50 | |
Feststehend/befestigt | |
12.1 cm | |
Kaltgewalzter Stahl | |
Kaltgewalzter Stahl | |
Polypropylen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%