Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Silikon Platinum Pumpenschläuche
Beschreibung
Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher.Masterflex™ L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche aus peroxidelastifiziertem Silikon sorgen für einen genauen, wiederholbaren Durchfluss.Ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Schlauchpumpen und Nahrungsmittelindustrie.
- Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
- Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
- Kostengünstige Schläuche mit einer längeren Lebensdauer
Compliance
USP Klasse V; übertrifft USP Klasse VI Implantat; Europäisches Arzneibuch (EP 3.2.9); FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 210 und 211; übertrifft 3A Hygiene-cGMPs; REACH, RoHS, ADCF-konform
Garantie
Keine
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Platinbehandeltes Silikon |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,59 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 24,9 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 760 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazeutische, biotechnologische, Peristaltikpumpen- und Nahrungsmittelanwendungen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
| Schlauchgröße | 15 |
| Flussrate | 1,7 bis 1000 ml/min |
| Mehr anzeigen |