Learn More
Masterflex™ Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ High Performance Präzisionspumpenschläuche
Click to view available options
Schlauchgröße:
15
24
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für Druck- und Sauganwendungen sowie Anwendungen mit viskosen Flüssigkeiten oder lange Schlauchhaltbarkeit
- Besitzt im Vergleich zu Präzisionspumpenschläuchen eine dickere Wand
- Durchflussbereiche sind Richtwerte und werden unter den folgenden Bedingungen errechnet: 0 psig bei Einlass, 0.5 psig bei Auslass; Wassertemperatur beträgt 22 °C (72 °F)
- Atoxisch und nicht hämolytisch, hervorragende Biokompatibilität
- Lange Haltbarkeit unter einem Druck von bis zu 4 bar (60 psi)
- Nahezu keine Abgabe von Stoffen an die zu transferierende Flüssigkeit und sehr niedrige Gaspermeabilität
- Erfüllt USP Kasse VI-Kriterien
- FDA-konform
- Anwendungen in Pharmazie, Biotechnologie und Lebensmittelbranche
- Undurchsichtig, cremefarben
- Nicht empfohlen für den Gebrauch mit L/S-Hochleistungspumpenköpfen
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4.8 mm |
| Material | PharmaPure |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7.6┬ám |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anwendungen in Pharmazie, Biotechnologie und Lebensmittelbranche |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -51 °C |
| Schlauchgröße | 15 |
| Flussrate | 1.7 bis 1000 ml/min |
| Höhe (metrisch) | 8.8┬ám |
| Gasdurchlässigkeit | Niedrig |
| Mehr anzeigen |