Learn More
Masterflex™ Masterflex™ PharMed BPT-Pumpenschläuche, beige, undurchsichtig
Click to view available options
Schlauchgröße:
70
88
Packungsgröße:
1 Stück
Beskrivning
- Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
- Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
- Kostengünstige Schläuche mit einer längeren Lebensdauer
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9.5 mm |
| Material | PharMed BPT |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7.62┬ám |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Arbeit mit Zell- und Gewebekulturen und pharmazeutische Anwendungen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Resistenzeigenschaften | Ja |
| Schlauchgröße | 70 |
| Flussrate | 0,01 bis 8 l/min. |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering