Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Norprene (A 60 G) Silikonschlauch
Artikelnummer. 11705108
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
14
16
17
18
25
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11705108
Marke: Masterflex™ 0640425
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schläuche eignen sich für Anwendungen mit Druck oder Unterdruck. Cole Parmer™ Masterflex™ Norprene™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für Anwendungsbereiche, die eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Hitze, Ozon sowie ultraviolettes (UV-) Licht erfordern.
Diese Schläuche eignen sich für Druck-/Unterdruck-Anwendungen. Masterflex™ Norprene™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche eignen sich hervorragend für Anwendungen, die eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien, Wärme, Ozon und UV-Strahlung erfordern.
  • Speziell für Masterflex™ Pumpen extrudiert
  • Entwickelt für eine lange Lebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpen.
  • Bietet Chargenkonsistenz für höchste Genauigkeit und Wiederholbarkeit
  • Nicht leitfähig und hitzeversiegelbar
  • Nicht alternd, nicht oxidierend, mit überragender Säure- und Alkalibeständigkeit
  • Undurchsichtig, schwarz
  • Entspricht NSF, REACH, RoHS
  • Über 10.000 h Schlauchlebensdauer
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 4.8 mm
Material Silikon
Gesamtlänge (metrisch) 15.2┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen, die eine hervorragende Chemikalien-, Hitze-, Ozon-, UV- und Lichtbeständigkeit erfordern
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -51 °C
Resistenzeigenschaften Ja
Schlauchgröße 25
Flussrate 1.7 bis 1000 ml/min
Schlauchanschluss 3/16 in.
Höhe (metrisch) 8.8┬ám
Farbe Opaque schwarz
Maximaler Druck 35 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 132 °C
Produkttyp Masterflex Norprene-Schlauch