Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ Easy-Load 3 Mehrkanal-Pumpenkopf, Polypropylengehäuse
Pumpenkopf ohne Werkzeuge oder Befestigungsteile montierbar. Der Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S™ Easy-Load3-Kopf für Hochleistungsschläuche bietet die automatische Konfiguration und Umschaltung der Schlauchhaltegeschwindigkeiten.
544.00 € - 708.00 €
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) | 12.1 H x 8.8 B x 7.8 T (cm) |
---|---|
Flussrate | 1.7 bis 2900 ml/min |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Mehrkanalanwendungen |
Anzahl Kanäle | Mehrere |
Anzahl Rollen | 3 |
Produktcode | Marke | Rotormaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Rotormaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11885591
|
Masterflex™
77800-52 |
Kaltgewalzter Stahl |
544.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11810292
|
Masterflex™
77800-62 |
Edelstahl |
708.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Durchflussbereich: 1.7 bis 2900 ml/min abhängig von den U/min des Antriebs und Schlauchgröße
- Alle sechs Präzisionsschläuche passen auf jeden Pumpenkopf für Präzisionspumpenschläuche: L/S 15, L/S 24, L/S 35 und L/S 36
- Durch die Drehverschluss-Montagefunktion lassen sich die Köpfe innerhalb von Sekunden montieren und stapeln.
- Die mitgelieferte Montageplatte adaptiert Easy-Load 3 auf L/S-Antriebe
- Ein Sperrhaken sichert den Pumpenkopf während des Betriebs in beiden Richtungen
- Polypropylen-Gehäuse (PP) mit CRS- oder SS-Rotor
- Der CRS Rotor ist wirtschaftlicher, während das Modell SS eine höhere Haltbarkeit und chemische Beständigkeit bietet
Spezifikation
12.1 H x 8.8 B x 7.8 T (cm) | |
Für Mehrkanalanwendungen | |
3 | |
7.8 cm | |
8.8 cm | |
Kaltgewalzter Stahl | |
Easy-Load 3 Pumpenkopf | |
Polypropylen |
1.7 bis 2900 ml/min | |
Mehrere | |
Befestigt | |
12.1 cm | |
Je 1 | |
Hochbelastbare Schäuche | |
1 bis 600 U/min |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ MasterFlex™ Easy-Load 3 Mehrkanal-Pumpenkopf, Polypropylengehäuse