Learn More
Masterflex™ Masterflex™ L/S™ Viton FDA-konforme Pumpenschläuche
Artikelnummer. p-8015243
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
14
16
25
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11700459
Marke: Masterflex™ 9641213
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Thermo Scientific Schläuche werden mit den Peristaltikpumpen FH15 und FH30 verwendet.
Präzisionsextrudiert für optimale Leistung bei Flussgenauigkeit und Wiederholbarkeit. Masterflex™ L/S™ Viton™ FDA-konforme Pumpenschläuche sind ideal für Anwendungen, bei denen FDA- und chemische Kompatibilität erforderlich sind.
Die Materialien sind präzisionsextrudiert, um optimale Leistung bei der Flusspräzision und Reproduzierbarkeit zu garantieren.
Silikon (Platin)
  • Leicht verbesserte Durchsichtigkeit
  • Glatte Oberfläche; geringe Proteinbindung
  • Weniger potenzielle herauslösbare Bestandteile
  • Ideal für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen
  • Maximaldruck: 2 bar
  • Lieferung als 7,6 m (25 ft./Packung)
Tygon™ R-3603
  • Ideal für allgemeine Übertragungsanwendungen
  • Wirtschaftlich
  • Ungiftig, alterungsbeständig und nicht oxidierend
  • Maximaldruck 2 bar
  • Lieferung als 15,2 m (50 ft./Packung)
PharMed™ BPT
  • Schlauchlebensdauer > 10.000 h
  • Beständig gegen Ozon und UV-Strahlung
  • Nicht zytotoxisch und nicht hämolytisch
  • Ideal für Arbeiten mit Geweben und Zellkulturen
  • Maximaldruck: 2,5 bar
  • Lieferung als 7,6 m (25 ft./Packung)
FDA Viton™
  • Erfüllt FDA- und NSF-Normen
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Beständig gegenüber korrodierenden Substanzen, Lösungsmitteln und Ölen bei erhöhten Temperaturen
  • Maximaldruck: 1 bar
  • Lieferung als 7,6 m (25 ft./Packung)
Zur Verwendung mit den Pumpensystemen FH15 oder FH30
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA 21 CFR 177.2600
Beschreibung FH13 und FH30 Peristaltikpumpenschläuchen
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/32 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 0.8mm
Material FDA Viton
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft. .
Gesamtlänge (metrisch) 7,6 Mio.
Zur Verwendung mit Turbine Größe 13
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ähnlich wie Viton (06412), jedoch mit FDA-Konformität.Ideal für Lebensmittel- und Laboranwendungen, bei denen FDA-Konformität erforderlich ist.Sie zeichnen sich durch hervorragende chemische Beständigkeit aus.Beständig gegenüber Korrosionsmitteln, Lösungsmitteln und Ölen bei erhöhten Temperaturen.Geringe Gasdurchlässigkeit.
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -25 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -32 °C
Resistenzeigenschaften Säuren, Alkalien, organische Lösungsmittel (variabel, vor der Verwendung testen)
Schlauchgröße 13
Flussrate 0,8 bis 4.0mL/min .
Sterilisationsmethode In einem zirkulierenden Heißluftofen 16 Stunden bei 249┬░C (480┬░F) sterilisieren
Gasdurchlässigkeit CO2:76 bis 79; H2:----; O2:13 bis 15; N2:4,3
Einschränkungen Begrenzte Pumpen-Lebensdauer
Farbe Opaque schwarz
Maximaler Druck 1 bar
Vakuumstärke Gut
Max. Operating Temperature (English) 400 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 205 °C
Produkttyp FDA Viton