Learn More
Masterflex™ Masterflex L/S Präzisions-Prozessantriebe
Die anwenderfreundlichen Masterflex L/S Präzisions-Prozessantriebe bieten eine präzise Drehzahlregelung und eine digitale Anzeige in U/min – die NEMA 4X-Gehäuse halten Prozess- und Waschanwendungen stand
Marke:  Masterflex™ 07528-45
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15714608
  • 5405.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Netzkabel 1.8 m (6 ft) mit Buchse nach IEC 320/CEE22.
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchflussrate von 0.06 bis 3400 ml/min (abhängig von Antriebsdrehzahl und Schlauchgröße)
  • Eine vierstellige LED-Anzeige zeigt Motordrehzahl—Überzeugen Sie sich auf einen Blick davon, dass die richtige Drehzahl eingestellt ist
  • Der integrierte Sensor stoppt den Antriebsmotor, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird
  • Umkehrmotor – zum Entleeren der Schläuche vor oder nach dem Pumpen und zum Pumpen von Flüssigkeit in beide Richtungen
  • LED-Lampen zur Anzeige der Drehrichtung des Motors
  • Die leistungsstarken Motoren ermöglichen das Stapeln von 2 oder 4 Pumpenköpfen für erhöhte Durchflussraten und Mehrkanal-Anwendungen
  • Getrennte Drehzahl- und Leistungsregelung (Ein/Aus)—Beibehaltung der Drehzahleinstellung beim Ein-/Ausschalten der Pumpe
  • Gehäuse gemäß NEMA 4X (IP66)
  • Fernsteuerungsmöglichkeiten über ein wasserdichtes Verbindungsstück auf der Rückseite des Antriebs
  • Drehzahlregelungseingabe: 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V
  • Pumprichtung (CW/CCW) über offenen Kollektor oder Kontaktverschluss
  • Start/Stopp über einen offenen Kollektor oder Kontaktschluss
  • Folientastatur zur einfachen, frontseitigen Steuerung von Geschwindigkeit, Richtung und Start/Stopp
  • Ampere-Leistung 2.2 bei 115 V AC; 1.1 bei 230 V AC
Bestellinformation
Diese Modelle werden mit länderspezifischem Stecker-/Kabelsatz geliefert. Bitte geben Sie bei der Bestellung den endgültigen Bestimmungsort an.
Zertifizierungen
CE; ETL (US & CA); IP66
Compliance
gemäß ISO 9002 registriert
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
±0.25 % (0.1 U/min bei 100 U/min)
Silber
Digitale variable Drehzahl
IP 66
1 bis 100 U/min
4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp und Ausrichtung über Kontaktschluss
Flüssigkeits-Handhabung
Netzkabel 1.8 m (6 ft) mit Buchse nach IEC 320/CEE22. Diese Modelle werden mit länderspezifischem Stecker-/Kabelsatz geliefert. Bitte geben Sie bei der Bestellung den endgültigen Bestimmungsort an.
L/S
Nicht enthalten
Digitale variable Drehzahl
12 Zoll
9 Zoll
9.25 Zoll
27.8 lbs.
90/260 VAC
2.2 A
CE; ETL (USA und CA)
Masterflex L/S Präzisions-Prozessantrieb, Edelstahl, mit Sensor für offenen Pumpenkopf; 100 U/min
Vierstellige LED
0.06 bis 580 ml/min, je nach Pumpenkopf, Schlauchgröße und U/min
Ja
Easy-Load II mit Sensor für offenen Pumpenkopf, Easy-Load II, Easy-Load, Standard, Hochleistung, Schläuche aus PTFE, PTFE-Membran
75
Edelstahl
4
Offener Kopf
Kompatibel mit allen L/S-Rezepturen
30.5 cm
22.9 cm
23.5 cm
90/260 VAC 50/60 Hz
75 W
50/60 Hz