Learn More
Masterflex™ Masterflex L/S Präzisions-Prozessantriebe
Die anwenderfreundlichen Masterflex L/S Präzisions-Prozessantriebe bieten eine präzise Drehzahlregelung und eine digitale Anzeige in U/min – die NEMA 4X-Gehäuse halten Prozess- und Waschanwendungen stand
Marke: Masterflex™ 07528-40
4982.75 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Netzkabel 1.8 m (6 ft) mit Buchse nach IEC 320/CEE22.
Beschreibung
- Durchflussrate von 0.06 bis 3400 ml/min (abhängig von Antriebsdrehzahl und Schlauchgröße)
- Eine vierstellige LED-Anzeige zeigt Motordrehzahl—Überzeugen Sie sich auf einen Blick davon, dass die richtige Drehzahl eingestellt ist
- Der integrierte Sensor stoppt den Antriebsmotor, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird
- Umkehrmotor – zum Entleeren der Schläuche vor oder nach dem Pumpen und zum Pumpen von Flüssigkeit in beide Richtungen
- LED-Lampen zur Anzeige der Drehrichtung des Motors
- Die leistungsstarken Motoren ermöglichen das Stapeln von 2 oder 4 Pumpenköpfen für erhöhte Durchflussraten und Mehrkanal-Anwendungen
- Getrennte Drehzahl- und Leistungsregelung (Ein/Aus)—Beibehaltung der Drehzahleinstellung beim Ein-/Ausschalten der Pumpe
- Gehäuse gemäß NEMA 4X (IP66)
- Fernsteuerungsmöglichkeiten über ein wasserdichtes Verbindungsstück auf der Rückseite des Antriebs
- Drehzahlregelungseingabe: 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V
- Pumprichtung (CW/CCW) über offenen Kollektor oder Kontaktverschluss
- Start/Stopp über einen offenen Kollektor oder Kontaktschluss
- Folientastatur zur einfachen, frontseitigen Steuerung von Geschwindigkeit, Richtung und Start/Stopp
- Ampere-Leistung 2.2 bei 115 V AC; 1.1 bei 230 V AC
Bestellinformation
Diese Modelle werden mit länderspezifischem Stecker-/Kabelsatz geliefert. Bitte geben Sie bei der Bestellung den endgültigen Bestimmungsort an.
Zertifizierungen
CE; ETL (US & CA); IP66
Compliance
gemäß ISO 9002 registriert
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
±0.25 % (1 U/min bei 600; 0.1 U/min bei 100 U/min) | |
Silber | |
Digitale variable Drehzahl | |
IP 66 | |
6 bis 600 U/min | |
4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp und Ausrichtung über Kontaktschluss | |
Flüssigkeits-Handhabung | |
Netzkabel 1.8 m (6 ft) mit Buchse nach IEC 320/CEE22. Diese Modelle werden mit länderspezifischem Stecker-/Kabelsatz geliefert. Bitte geben Sie bei der Bestellung den endgültigen Bestimmungsort an. | |
L/S | |
Nicht enthalten | |
Digitale variable Drehzahl | |
12 Zoll | |
9 Zoll | |
9.25 Zoll | |
27.8 lb | |
90/260 VAC | |
2.2 A |
CE; ETL (USA und CA) | |
Masterflex L/S Präzisions-Prozessantrieb, Edelstahl, mit Sensor für offenen Pumpenkopf; 600 U/min | |
Vierstellige LED | |
0.36 bis 3400 ml/min, je nach Pumpenkopf, Schlauchgröße und U/min | |
Ja | |
Easy-Load II mit Sensor für offenen Pumpenkopf, Easy-Load II, Easy-Load, Standard, Hochleistung, Schläuche aus PTFE, PTFE-Membran | |
75 | |
Edelstahl | |
2 | |
Offener Kopf | |
Kompatibel mit allen L/S-Rezepturen | |
30.5 cm | |
22.9 cm | |
23.5 cm | |
90/260 VAC 50/60 Hz | |
75 W | |
50/60 Hz |