Learn More
Masterflex™ Masterflex™ L/S Computer-kompatible digitale Pumpe mit Easy-Load II Pumpenkopf, 600 U/min
Artikelnummer. 15661877
Click to view available options
Flussrate:
0,28 bis 1.700 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15661877
Marke: Masterflex™ 7792465
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verbinden Sie diesen Digitalantrieb mit einem PC für automatisierte Labor- und Prozessanwendungen – oder verwenden Sie ihn als eigenständige Dosierpumpe
  • Der Präzisiondigitalantrieb besteht aus einem wartungsfreien, hochgenauen Motor und einer grafischen Bedienoberfläche, was die Einrichtung und Anwendung so einfach wie nie zuvor macht.
  • Flussrate 0.001 bis 3400 ml/min mit L/S-Schlauch. Die Durchflussrate ist von der Drehzahl des Antriebs und den Schlauchmaßen abhängig.
  • Eine grafische LCD-Anzeige bietet vier Betriebsarten an: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen. Kontinuierliche Überwachung der Pumpenleistung.
  • Über die menügesteuerte Schnittstelle können Sie eine von sieben Sprachen für die Programmierung und Bedienung auswählen.
  • Dispensieren nach ml-Volumen in ml jeder Dispensierung, 0.001 bis 9999 ml, in Kopier-1- bis 9,999-Dispensierungszyklen oder in einem Zeitdispensierungszyklus von 1 s bis 99 h, 59 min, 59 s
  • Dank des programmierbaren Dispensierintervalls können Sie die Verzögerung zwischen den Dispensierzyklen für praktisches und automatisches Dispensieren einstellen.
  • Die Antitropffunktion kehrt den Antrieb am Ende der Dispensierzyklen kurz um, um die Genauigkeit zu gewährleisten.
  • Der bürstenlose, wartungfreie Motor ermöglicht eine Drehzahlregelgenauigkeit von ±0.1 % mit einem Reduzierverhältnis von 6000 bis 1.
  • Schnittstelle zu einem PC über RS-232 oder USB-Anschluss
  • Fernsteuerung über DB25-Buchse am Antrieb
    • Drehzahlregelungseingabe von 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V
    • Die Pumprichtung erfordert einen offenen Kollektor oder Kontaktschluss
    • Start/Stopp/Entleeren erfordert einen offenen Kollektor oder Kontaktschluss
    • Tachometerleistung von 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V, offener Kollektor
Spezifikation
Stromstärke 2,2 A bei 115 V, 1,1 A bei 230 V
Elektrische Anforderungen 90/260 VAC, 50/60 Hz
Flussrate 0,28 bis 1.700 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Schläuche L/S 15, 24, 35, 36
IP-Schutzart IP 33
Enthält 07551-20 (L/S Computerkompatibler Digitalantrieb), 77200-62 (L/S Easy-Load II Pumpenkopf), 06434-24, 10 Fuß (C-FLEX Ultra, L/S 24) Schläuche
Anzahl Kanäle 1-Kanal
Gesamthöhe (metrisch) 21,59 cm
Gesamtlänge (metrisch) 33,9 cm
Gesamtbreite (metrisch) 21,08 cm
Spannung 90/260 VAC
Geschwindigkeit 0,1 bis 600 U/min