Learn More
Masterflex™ L/S™ drehzahlgeregelte Kompaktantriebe
Artikelnummer. 15237799
Click to view available options
Flussrate:
1,6 bis 124 ml/min pro Kanal
1,6 bis 239 ml/min pro Kanal
Kanäle:
1
2
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15237799
Marke: Masterflex™ 7724020
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Masterflex™ L/S™ drehzahlgeregelte Kompaktantriebe erleichtern das Pumpen bei geringen Durchflussraten
  • Durchgehende Schlauchlängen am Pumpenkopf für saubere Durchflusswege
  • Die Zweikanalausführung sorgt für synchronen Durchfluss auf zwei getrennten Kanälen; die Einkanalausführung liefert höchste Durchflussraten
  • Automatische Schlauchfixierung ermöglicht schnelles und einfaches Aufsetzen der Schläuche
  • Separate Drehzahlregelung für einzelne Umdrehungen und Vorwärts-/Aus-/Rückwärts-Umschalter—erhalten die Drehzahleinstellung beim Ein- und Ausschalten der Pumpe aufrecht
  • Fernstart/-stopp über Kontaktschlusssteuerung an der Pumpenrückseite
Spezifikation
Kanäle 1
Regelungsart Analog
Displaytyp Kein Display
Flussrate 1,6 bis 239 ml/min pro Kanal
Umkehrbar Ja
Enthält L/S Miniflex Pumpenkopf und Tischnetzteil mit zwei Spannungen (115/ 230 V AC) mit IEC320/CEE22-Buchse.Die Pumpe wird mit einer speziellen Kabel-/Steckereinheit für das Zielland geliefert.
Material Lackierter Stahl
Elektrische Anforderungen 90 bis 260 VAC, 50/60 Hz
Spannung 90 bis 260 V AC