Learn More
Masterflex™ L/S™ Präzisions-Konsolenantriebe mit variabler Drehzahl
Sorgen Sie mit diesem Digitalantrieb für Präzision beim Dispensieren. Der Masterflex™ IP33 Digitale Pumpenantrieb mit stufenloser Geschwindigkeitsreglung und LED-Anzeige verfügt über eine Drehzahlanzeige und -steuerung zur präzisen Regulierung des Durchsatzes, was ideal für Messanwendungen ist. Stapeln Sie 2 oder 4 Pumpenköpfe für höhere Flussraten und Mehrkanalanwendungen.
2615.00 € - 5730.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE, ISO 9001: 2000 |
---|---|
Display | LED-Digitalanzeige |
Elektrische Anforderungen | 115/230 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 75 W |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Messanwendungen |
Frequenz | 50/60 Hz |
Produktcode | Marke | Flussrate | Geschwindigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Geschwindigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11779769
|
Masterflex™
07528-30 |
0.06 bis 580 ml/min | 1 bis 100 U/min |
4160.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11769769
|
Masterflex™
07528-20 |
0.18 bis 1700 ml/min | 3 bis 300 U/min |
2615.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11759769
|
Masterflex™
07528-10 |
0.36 bis 3400 ml/min | 6 bis 600 U/min |
5730.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
Mit diesem Digitalantrieb ist Präzision bei der Dispensierung sichergestellt.Der digitale Masterflex™ IP33 Pumpenantrieb mit stufenloser Geschwindigkeitsreglung und LED-Anzeige ist mit einer Drehzahlanzeige und einer Drehzahlregelung für die präzise Regelung des Durchflusses ausgestattet und somit hervorragend für Messanwendungen geeignet.Für höhere Durchflussraten und für Anwendungen mit mehreren Leitungen können Sie 2 oder 4 Pumpenköpfe stapeln.
Diese hochgenauen Antriebe mit analoger Konsole sind mit leistungsstarken Motoren ausgestattet. Für eine Fernsteuerung der Drehzahl wird ein DB9-Stecker 07595-45 oder ein Kabelsatz 07595-47 benötigt. An den Fernbedienungsanschluss kann eine Start/Stopp-Steuerung über Kontaktschluss oder einen offenen Kollektor (5 V-TTL) angeschlossen werden; Start/Stopp kann per Fußschalter 77595-35 oder Hand-Fernbedienung 07528-80 gesteuert werden. Eine dreistellige LED-Anzeige zeigt die Drehzahl des Motors an, und Sie können sich auf einen Blick davon überzeugen, dass die richtige Drehzahl eingestellt ist. Durch den in beide Richtungen laufenden Motor können Sie Schläuche vor und nach dem Pumpen spülen oder Flüssigkeiten in beide Richtungen pumpen.- Flussrate von 0.06 bis 3400 ml/min (je nach Drehzahl und Schlauchgröße)
- LED-Indikatoren zeigen die Richtung des Motors an
- Stapelbares und spritzwassergeschütztes Gehäuse aus ABS-Kunststoff; Schutzklasse IP33
- Fernsteuerung über einen weiblichen DB9-Anschluss auf der Rückseite des Antriebs möglich
- Eingang der Drehzahlsteuerung: 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 VDC
- Pumpenrichtung (CW/CCW) über offenen Kollektor oder Kontaktschluss
- Start/Stopp über offenen Kollektor oder Kontaktschluss
- Membranbedienfeld für einfache Drehzahlsteuerung, Richtungssteuerung und Start/Stopp von vorne
- Pumpenkopf NICHT im Lieferumfang des Motors enthalten
Spezifikation
CE, ISO 9001: 2000 | |
115/230 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 75 W | |
50/60 Hz | |
1.8 m (6 ft.) Stromkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse | |
21.6 cm | |
25.4 cm | |
±0.25 % | |
75 w |
LED-Digitalanzeige | |
Für Messanwendungen | |
IP 33 | |
Reversibel | |
21.6 cm | |
Ja | |
Pumpenantrieb | |
115/230 VAC |