Learn More
Masterflex™ Masterflex™ I/P Modulare Präzisionspumpe
Artikelnummer. p-8015436
Click to view available options
Enthält:
07591-20 Modularer Treiber, 6 Fuß (1.8 m) Netzkabel mit IEC-320/CEE22-Buchse, C-Flex ULTRA I/P 7306434 -7310 Fuß (3 m) Schläuche, Easy-Load 7760210-Pumpenaufsatz
07591-30 Modularer Treiber, 6 Fuß (1.8 m) Netzkabel mit IEC-320/CEE22-Buchse, C-Flex ULTRA I/P 7306434 -7310 Fuß (3 m) Schläuche, Easy-Load 7760210-Pumpenaufsatz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13487099
Marke: Masterflex™ 7796230
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zum Spülen der Schläuche vor oder nach dem Pumpen und Pumpen von Flüssigkeit in beide Richtungen. Cole-Parmer™ Masterflex™ I/P Modulare Präzisionspumpen gewährleisten besondere Flexibilität durch Trennung des Motors von der Steuerung. Für den Betrieb in Räumen mit ungünstigen oder beengten Platzverhältnissen.
  • Ideal für Messungen und schwierige Übertragungsaufgaben
  • Diese präzisen modularen Antriebe verfügen über leistungsstarke Motoren, Drehzahlanzeige und eine ±0.25 %-Drehzahlregelung zur genauen Durchflussregelung
  • Spritzwassergeschütztes Reglergehäuse aus ABS-Kunststoff mit Schutzart IP33; Antriebsgehäuse (Schutzart IP33) aus epoxidbeschichtetem Stahl
  • Die leistungsstarken Motoren ermöglichen das Stapeln von zwei Pumpenköpfen für erhöhte Durchflussraten und Mehrkanal-Anwendungen
  • Fernsteuermöglichkeit mittels DB9-Buchse an der Rückseite des Antriebs
  • Drehzahlregelungseingabe von 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V
  • Pumprichtung (CW/CCW) über offenen Kollektor oder Kontaktschluss, Start/Stopp über offenen Kollektor oder Kontaktschluss
  • Mit dem modularen Antrieb können Sie den Motor und die Steuerung dort platzieren, wo es Ihnen passt
  • Dreistellige LED-Anzeige zur Anzeige der Motordrehzahl
  • Folientastatur zur einfachen, frontseitigen Steuerung von Geschwindigkeit, Richtung und Start/Stopp
  • Motor mit Drehrichtungsumkehrung
  • LED-Lampen zur Anzeige der Drehrichtung des Motors
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Regelungsart Variable Drehzahl
Displaytyp LED
Schutzart Gehäuse IP66 (NEMA 4X)
Flussrate 8 l/min
Motor Speed 650 U/min
Umkehrbar Beidseitig anschlagbar
Enthält 07591-30 Modularer Treiber, 6 Fuß (1.8 m) Netzkabel mit IEC-320/CEE22-Buchse, C-Flex ULTRA I/P 7306434 -7310 Fuß (3 m) Schläuche, Easy-Load 7760210-Pumpenaufsatz
Material Aluminium (Controller), Aluminium (Antrieb), Stahl (Antrieb)
Modell I/P Easy-Load
Motortyp Spülbarer modularer Präzisionsantrieb mit wandmontierter Steuerung
Pumpenkopf I/P Easy-Load Pumpenkopf 77602-10
Drehzahlregelung ± 0.25 %
Schlauchtyp C-Flex ULTRA I/P 73 Tubing, 10 ft. (3 m)
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 17.25 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 361.95 mm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 7 Zoll
Gesamtbreite (metrisch) 177.8 mm
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 6.5 Zoll
Gesamthöhe (metrisch) 165.1 mm
Elektrische Anforderungen 4.4 A, 115/230 V AC, 50/60 Hz
Spannung 90/260 VAC
Stromstärke 4.4 A
Frequenz 50/60