Learn More
Masterflex™ Masterflex™ C-Flex Pumpenschläuche, weiß, undurchsichtig
Click to view available options
Schlauchgröße:
26
73
82
Maximaler Druck:
20 psi
40 psi
Flussrate:
0,01 bis 8 l/min.
0.01 bis 4 l/min
0.02 bis 13 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit und glatte Oberfläche
- Idealer Allzweck-Laborschlauch für Anwendungen, die eine hohe Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit benötigen
- Speziell für die Verwendung mit Masterflex Pumpen extrudiert
- Chargenübergreifende Konsistenz für eine überlegene Genauigkeit und Wiederholbarkeit
- Längere Haltbarkeit als andere Schlauchrezepturen aus Platin oder Peroxid-Silikon
- Sehr geringe Proteinbindung
- Hitzeversiegelbar, verschweißbar
- Bessere Beständigkeit gegen pH-Schwankungen
- Mit USP Klasse VI, EP, REACH, RoHS, ADCF konform
- Ökonomisch
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6.4 mm |
| Material | C-Flex |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7.6┬ám |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Schlauchgröße | 26 |
| Flussrate | 0.01 bis 4 l/min |
| Schlauchanschluss | 1/4 in. |
| Höhe (metrisch) | 8.8┬ám |
| Mehr anzeigen |